Documentos Principais
SML2474
Sigma-Aldrich
HS56
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[1-(3-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]thio]acetonitrile
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 534,00
25 MG
R$ 2.155,00
R$ 534,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 534,00
25 MG
R$ 2.155,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8ClN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
317.75
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 534,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(SCC#N)=NC2=C1C=NN2C3=CC(Cl)=CC=C3
Ações bioquímicas/fisiológicas
HS56 is a highly selective and potent dual Pim/DAPK3 inhibitor that significantly reduces contractile intensity and phosphorylation levels of myosin light chain (LC20) in rat caudal arterial smooth muscle strips. HS56 decreases blood pressure in spontaneously hypertensive mice without affecting heart rate.
highly selective and potent dual Pim/DAPK3 inhibitor that significantly reduces contractile intensity and phosphorylation levels of myosin light chain (LC20)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David A Carlson et al.
Cell chemical biology, 25(10), 1195-1207 (2018-07-24)
Sustained vascular smooth muscle hypercontractility promotes hypertension and cardiovascular disease. The etiology of hypercontractility is not completely understood. New therapeutic targets remain vitally important for drug discovery. Here we report that Pim kinases, in combination with DAPK3, regulate contractility and