SML2464
KRN2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
KRN2, 13-[(2-Fluorophenyl)methyl]-5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
faint yellow to dark orange
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=CC=C1)=C1CC2=C([N+](CC3)=CC4=C2C=CC(OC)=C4OC)C5=C3C=C(OCO6)C6=C5.[Cl-]
chave InChI
RPHFGOXVJGNJJH-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)