SML2249
LSN3154567
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-2-[2-(3-pyridinyloxy)acetyl]-6-isoquinolinyl]-1-propanesulfonamide, Nampt-IN-1; 2-Hydoxy-2-methyl-N-{2-[(pyridin-3-yloxy)acetyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-YL}propane-1-sulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1cc2c(cc1)CN(CC2)C(=O)COc3cnccc3)CC(O)(C)C
InChI
1S/C20H25N3O5S/c1-20(2,25)14-29(26,27)22-17-6-5-16-12-23(9-7-15(16)10-17)19(24)13-28-18-4-3-8-21-11-18/h3-6,8,10-11,22,25H,7,9,12-14H2,1-2H3
chave InChI
QHHSCLARESIWBH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)