SML2232
α-Spinasterol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Spinasterin, (3β,5α,22E)-Stigmasta-7,22-dien-3-ol, (E)-5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, 5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, Bessisterol, Hitodesterol, Spinasterol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aster scaber
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,11,19-23,25-27,30H,7,10,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
JZVFJDZBLUFKCA-FXIAWGAOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)