SML2224
MS436
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-4-[2-(2-Amino-4-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, 4-[(1E)-2-(2-Amino-4-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, MS 436, MS-436
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faint brown to dark red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C(C=C1)=CC=C1/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)(NC3=NC=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H17N5O3S/c1-12-10-16(15(19)11-17(12)24)22-21-13-5-7-14(8-6-13)27(25,26)23-18-4-2-3-9-20-18/h2-11,24H,19H2,1H3,(H,20,23)
chave InChI
DZTGIRNXWSZBIM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)