SML2206
SKA-121
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Methylnaphth[2,1-d]oxazol-2-amine, 5-Methylnaphtho[2,1-d]oxazol-2-amine, SKA 121, SKA121
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
brown to dark gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=C2C=CC=C1)=CC3=C2OC(N)=N3
InChI
1S/C12H10N2O/c1-7-6-10-11(15-12(13)14-10)9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3,(H2,13,14)
chave InChI
JEGUERWMMMQFJV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)