S5576
SKA-31
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Naphtho[1,2-d]thiazol-2-ylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: ≥30 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C11H8N2S/c12-11-13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)14-11/h1-6H,(H2,12,13)
chave InChI
FECQXVPRUCCUIL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3