SML2194
SNS-314 mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(3-Chlorophenyl)-3-(5-(2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl)thiazol-2-yl)urea methanesulfonate, N-(3-Chlorophenyl)-N′-[5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-2-thiazolyl]urea methanesulfonate, SNS 314, SNS 314 mesylate, SNS314, SNS314 mesylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H15ClN6OS2.CH4O3S/c19-11-2-1-3-12(8-11)24-17(26)25-18-21-9-13(28-18)4-6-20-16-15-14(5-7-27-15)22-10-23-16;1-5(2,3)4/h1-3,5,7-10H,4,6H2,(H,20,22,23)(H2,21,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
FYCODPVDEFFWSR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3