Documentos
SML2184
Sigma-Aldrich
Kevetrin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Kevetrin hydrochloride, 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride, Carbamimidothioic acid 3-cyanopropyl ester hydrochloride, NSC 525990 HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(SCCCC#N)=N.Cl
InChI
1S/C5H9N3S.ClH/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;/h1-2,4H2,(H3,7,8);1H
chave InChI
NCXJZJFDQMKRKM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kevetrin is an activator/stabilizer of wild type p53 tumor suppressor protein in human lung carcinoma and ovarian cancer cells that induces cell cycle arrest and apoptosis. Additionally Kevetrin down-regulates oncogenic mutant p53 in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Kevetrin inhibits tumor growth in xenograft model of ovarian cancer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3