Documentos Principais
SML2019
Sigma-Aldrich
DS44170716
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3aR,4S,9bS)-rel-8-bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid, 8-Bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 553,00
25 MG
R$ 2.227,00
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 553,00
25 MG
R$ 2.227,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
384.27
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
DS44170716 is an inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition. It has a different mechanism of action from cyclosporin A that is not dependent on PPIF, a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase associated with the mitochondrial permeability transition pore (MPTP). Instead DS44170716 blocks Ca2+ flux into the mitochondria by decreasing mitochondrial membrane potential and inhibits enzyme activities of mitochondrial respiratory chain complex III, IV and V. It showed a similar potent protective effect against Ca2+-induced death in human liver cells as Cyclosporin A.
Inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)