Documentos Principais
SML1970
Sigma-Aldrich
PKUMDL-WQ-2101
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxy-benzoic acid 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]hydrazide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 651,00
25 MG
R$ 2.620,00
R$ 651,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 651,00
25 MG
R$ 2.620,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
317.25
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 651,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKUMDL-WQ-2101 is a potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that selectively inhibits serine synthesis in cancer cells. PKUMDL-WQ-2101 binds to allosteric site I, which is located close to active site. PKUMDL-WQ-2101 inhibits tumor growth of MDA-MB-468 xenografts in mice.
Potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)