SML1873
(2R,6R)-Hydroxynorketamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,6R)-HNK hydrochloride; (2R,6R)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3