SML1799
UCPH-102
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-4-methyl-7-(naphthalen-1-yl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-methyl-7-(1-naphthalenyl)-5-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C)CC1C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3
chave InChI
XZQMHUGTNOOYFX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)