SML1792
Oxazole yellow
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(3-Methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)methyl]-1-[3-(trimethylammonio)propyl]-quinolinium diiodide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow to orange-brown
solubilidade
H2O: 5, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C2=CC=CC=C2OC1=CC3=CC=[N+](CCC[N+](C)(C)C)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H29N3O.2HI/c1-25-22-12-7-8-13-23(22)28-24(25)18-19-14-16-26(15-9-17-27(2,3)4)21-11-6-5-10-20(19)21;;/h5-8,10-14,16,18H,9,15,17H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
ULHRKLSNHXXJLO-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3