Documentos
SML1784
Sigma-Aldrich
BTI-A-404
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-(3,5-dimethylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
378.47
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C(C(NC3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)=C(C)N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (GPR43/Free Fatty Acid Receptor 2, FFAR2) that increases the cyclic AMP level and regulates and reduces acetate-induced cytoplasmic Ca2+ level. BTI-A-404 regulates the downstream signaling pathways of GPR43, including ERK, p38 MAPK, and NF-KB. BTI-A-404 stimulates GLP-1 release.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3