SML1772
Givinostat hydrochloride hydrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Diethyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenyl carbamoyloxymethyl)-naphthalen-2-yl methyl]-ammonium chloride, ITF2357, N-[4-[(Hydroxyamino)carbonyl]phenyl]-carbamic acid, [6-[(diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl ester hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
chave InChI
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)