Documentos Principais
SML1646
Sigma-Aldrich
ZQ-16
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Hexylthio)-6-hydroxy-4(3H)-pyrimidinone
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 789,00
R$ 789,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 789,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
228.31
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 789,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCSC1=NC(O)=CC(O)=N1
InChI
1S/C10H16N2O2S/c1-2-3-4-5-6-15-10-11-8(13)7-9(14)12-10/h7H,2-6H2,1H3,(H2,11,12,13,14)
chave InChI
UYXOAKRMLQKLQX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84 (G protein-coupled receptor 84). ZQ-16 activates GPR84-mediated calcium mobilization, inhibition of cAMP accumulation, phosphorylation of ERK1/2, receptor desensitization and internalization, and receptor-β-arrestin interaction.
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)