SML1601
NSC59984
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-1-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-(5-nitrofuran-2yl)prop-2-en-1-one, 1-(4-Methyl-1-piperazinyl)-3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-one, 1-Methyl-4-[3-(5-nitro-2-furanyl)-1-oxo-2-propenyl]-piperazine, CID 5356520, MLS000737358
Selecione um tamanho
R$ 671,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 671,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C(/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O)CC1
InChI
1S/C12H15N3O4/c1-13-6-8-14(9-7-13)11(16)4-2-10-3-5-12(19-10)15(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3/b4-2+
chave InChI
QKTRIGNWBRHBFV-DUXPYHPUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)