Documentos
SML1591
Sigma-Aldrich
Buclizine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(p-tert-butylbenzyl)piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)-diethylenediamine hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-piperazine dihydrochloride, Buclina, Longifene, Posdel, UCB-4445, Vibazine, Vibazine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H33ClN2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
505.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
chave InChI
SDBHDSZKNVDKNU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Buclizine is a piperazine antihistamine and anticholinergic that exerts its antiemetic and antimotion sickness effects.
Histamine H1 receptor antagonist
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3