Documentos Principais
SML1526
Sigma-Aldrich
Eltoprazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-piperazine hydrochloride
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.690,00
R$ 2.690,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.690,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
256.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.690,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.C1(OCCO2)=C2C(N3CCNCC3)=CC=C1
InChI
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-2-10(14-6-4-13-5-7-14)12-11(3-1)15-8-9-16-12;/h1-3,13H,4-9H2;1H
chave InChI
JFSOSUNPIXJCIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Eltoprazine, a serotonergic agent, possesses specific anti-aggressive (serenic) properties in various animal models without triggering sedation, motor disturbances, or muscle relaxation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Eltoprazine hyrochloride is a serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist that has been shown to reduce L-DOPA-induced dyskinesias in in experimental models of Parkinson′s Disease and in human patients. It has Ki values for 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT1C receptors of 40 nM and 52 nM, respectively.
Serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)