SML1515
Anle138b
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole, 5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole, Anle 138b, CID 44608289
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(C2=CC(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)=NN2)=CC=C1
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-3-1-2-10(6-12)13-8-14(19-18-13)11-4-5-15-16(7-11)21-9-20-15/h1-8H,9H2,(H,18,19)
chave InChI
RCQIIBJSUWYYFU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)