Documentos Principais
SML1509
Sigma-Aldrich
MK6-83
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 742,00
25 MG
R$ 2.996,00
R$ 742,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 742,00
25 MG
R$ 2.996,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
336.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 742,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)N3CCCCC3)c1[s]c(cc1)C
InChI
1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
chave InChI
IRGYSXZCDAWOOC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel.
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel. MK6-83 weakly activates TRPML mutants R403C or V446L. MK6-83 restores channel function and rescue disease associated abnormalities in mucolipidosis type IV (MLIV) patient cells.
MK6-83 is known to stimulate caspase-3-dependent apoptosis. It can also decrease the viability of cells.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Transient Receptor Potential Mucolipin-1 Channels in Glioblastoma: Role in Patient?s Survival
Morelli MB, et al.
Cancers, 11(4), 525-525 (2019)