SML1504
Tegaserod maleate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-hydrazinecarboximidamide maleate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N=C(NCCCCC)N/N=C/C1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-11+;2-1-
chave InChI
CPDDZSSEAVLMRY-FEQFWAPWSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR4(3360)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)