Documentos Principais
SML1388
Sigma-Aldrich
N-Octanoyl dopamine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3,4-Dihydroxyphenethyl)octanamide, N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-octanamide, NOD
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 608,00
R$ 608,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 608,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
279.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 608,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C=CC(CCNC(CCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C16H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-16(20)17-11-10-13-8-9-14(18)15(19)12-13/h8-9,12,18-19H,2-7,10-11H2,1H3,(H,17,20)
chave InChI
MGRVMTGNRVNIEL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage.
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage. N-Octanoyl dopamine decreases lactate-dehydrogenase (LDH) release during cold storage of cardiomyocytes in vitro. NOD did not induce a significant elevation of intracellular cAMP and is devoid of dopaminergic and adrenergic action.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)