Documentos Principais
SML1297
Sigma-Aldrich
SB269652
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[trans-4-[2-(7-Cyano-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]cyclohexyl]-1H-indole-2-carboxamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 788,00
25 MG
R$ 3.171,00
R$ 788,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 788,00
25 MG
R$ 3.171,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H30N4O
Número CAS:
Peso molecular:
426.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 788,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(cc1C(=O)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)CCN4CCc5c(cc(cc5)C#N)C4)cccc2
InChI
1S/C27H30N4O/c28-17-20-5-8-21-12-14-31(18-23(21)15-20)13-11-19-6-9-24(10-7-19)29-27(32)26-16-22-3-1-2-4-25(22)30-26/h1-5,8,15-16,19,24,30H,6-7,9-14,18H2,(H,29,32)/t19-,24-
chave InChI
JGLGOAQPUQITLD-OGAOHHHESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Allosteric modulator of D2 dopamine receptors
SB269652 is an allosteric modulator of D2 dopamine receptors. SB269652 binds to an allosteric site that is distinct from the orthosteric bound by typical D2 antagonists and is only revealed in D2 receptor dimers. SB269652 is bitopic, binding to an orthosteric site one one partner in the dimer and the allosteric site in the other. Engagement of this secondary pocket at the extracellular end of TM2 and TM7 is a new mechanism of modulating binding of a ligand to the orthosteric site of a second protomer by a G-protein coupled receptor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)