Documentos Principais
SML1223
Sigma-Aldrich
XBD173
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AC-5216, Emapunil, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide, NVP-XBD173
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 842,00
25 MG
R$ 3.389,00
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 842,00
25 MG
R$ 3.389,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
401.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1=CN=C(C2=CC=CC=C2)N=C1N3CC(N(CC)CC4=CC=CC=C4)=O)C3=O
InChI
1S/C23H23N5O2/c1-3-27(15-17-10-6-4-7-11-17)20(29)16-28-22-19(26(2)23(28)30)14-24-21(25-22)18-12-8-5-9-13-18/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3
chave InChI
NBMBIEOUVBHEBM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
XBD173 (emapunil, AC-5216) is a potent and selective translocator protein 18 kDa (TSPO) ligand with a Ki value of 0.297 nM. XBD173 acts at the TSPO translocator protein, formerly called the peripheral benzodiazepine receptor, which is involved in production of neuroactive steroids such as allopregnanolone in the brain. TSPO carries cholesterol from the outer to the inner mitochondrial membrane, which is the rate-limiting step of steroidogenesis. XBD173 enhances GABA-mediated neurotransmission via induction of neurosteroidogenesis and exhibits anti-anxiety and antidepressant-like effects.
XBD173 is a potent and selective translocator protein.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)