SML1173
Lubiprostone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(11a,15R)-11,15-Epoxy-16,16-difluoro-15-hydroxy-9-oxo-prostan-1-oic acid, Ru 0211, Spi 0211
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)([C@@]1(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C(=O)C2)CCCCCCC(=O)O)CC1)O)CCCC
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
chave InChI
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3