SML1065
TR100
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyano-3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-1H-indol-3-yl]-N-octyl-2-propenamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(/C=C(C#N)\C(NCCCCCCCC)=O)C2=C(N1CCCN(C)C)C=CC=C2
InChI
1S/C26H38N4O/c1-5-6-7-8-9-12-16-28-26(31)22(20-27)19-24-21(2)30(18-13-17-29(3)4)25-15-11-10-14-23(24)25/h10-11,14-15,19H,5-9,12-13,16-18H2,1-4H3,(H,28,31)/b22-19-
chave InChI
XXRLIGWROLDOLS-QOCHGBHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3