SML1057
NPP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
chave InChI
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research