Documentos Principais
SML0963
Sigma-Aldrich
(E)-3,4,5,4′-Tetramethoxystilbene
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2,3-Trimethoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene, DMU 212, MR-4
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 429,00
50 MG
R$ 1.732,00
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 429,00
50 MG
R$ 1.732,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
300.35
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2ccc(cc2)OC)OC
InChI
1S/C18H20O4/c1-19-15-9-7-13(8-10-15)5-6-14-11-16(20-2)18(22-4)17(12-14)21-3/h5-12H,1-4H3/b6-5+
chave InChI
GGFQQRXTLIJXNY-AATRIKPKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
(E)-3,4,5,4′-Tetramethoxystilbene (DMU 212) is a derivative of resveratrol with anti-angiogenic and anti-tumor properties.
(E)-3,4,5,4′-Tetramethoxystilbene is a derivative of resveratrol; anti-angiogenic; anti-tumor properties.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.