SML0912
SB 674042
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)- 1-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4-thiazolyl]carbonyl]-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-pyrrolidine (9CI), (S)-1-[5-[2-Fluorophenyl]-2-methylthiazol-4-yl]-1-[2-[[5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]methyl]pyrrolidin-1-yl]methanone, SB-674042
Selecione um tamanho
R$ 616,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 616,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cccc1)c2[s]c(nc2C(=O)N3[C@@H](CCC3)Cc4nnc([o]4)c5ccccc5)C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
chave InChI
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)