Documentos Principais
SML0849
Sigma-Aldrich
GKA50
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[[3-[(1S)-2-Methoxy-1-methylethoxy]-5-[(1S)-1-methyl-2-phenylethoxy]benzoyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 998,00
25 MG
R$ 5.307,00
R$ 998,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 998,00
25 MG
R$ 5.307,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
464.51
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 998,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c3ncc(cc3)C(=O)O)C(=O)c1cc(cc(c1)O[C@H](Cc2ccccc2)C)O[C@H](COC)C
InChI
1S/C26H28N2O6/c1-17(11-19-7-5-4-6-8-19)33-22-12-21(13-23(14-22)34-18(2)16-32-3)25(29)28-24-10-9-20(15-27-24)26(30)31/h4-10,12-15,17-18H,11,16H2,1-3H3,(H,30,31)(H,27,28,29)/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
OCBMECSFDVUYQN-ROUUACIJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GKA50 is a specific activator of glucokinase (EC50 = 0.03 μM). In mouse MIN6 insulin-secreting cells and rat pancreatic islet cells, GKA50 elicits a leftward shift in response to sub-maximal glucose concentrations as measured by insulin secretion and elevation of intracellular calcium levels.
GKA50 is a specific activator of glucokinase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)