SML0761
Gossypin
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,5,7-trihydroxy- 4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavone 8-glucoside, Gossypetin 8-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Hibiscus vitifolius
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, light yellow to dark green-yellow
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
chave InChI
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
The C-terminal c-Src kinase (Csk) is a 50-kDa cytosolic tyrosine kinase expressed in all examined cell types
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).