SML0714
FSLLRY-NH2 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(cc2)O)C(=O)N)C(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C39H60N10O8/c1-22(2)17-30(36(55)45-28(11-8-16-44-39(42)43)35(54)46-29(33(41)52)20-25-12-14-26(51)15-13-25)47-37(56)31(18-23(3)4)48-38(57)32(21-50)49-34(53)27(40)19-24-9-6-5-7-10-24/h5-7,9-10,12-15,22-23,27-32,50-51H,8,11,16-21,40H2,1-4H3,(H2,41,52)(H,45,55)(H,46,54)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,53)(H4,42,43,44)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-/m0/s1
chave InChI
KMSCNWHRNILNRJ-JNRWAQIZSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)