SML0699
4′-Methoxyflavone
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(4-Methoxyphenyl)chromone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-8-6-11(7-9-12)16-10-14(17)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,1H3
chave InChI
OMICQBVLCVRFGN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3