Documentos Principais
SML0680
Sigma-Aldrich
CYM-5541
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CYM5541, ML249, N,N-Dicyclohexyl(5-cyclopropylisoxazol-3-yl)-carboxamide, N,N-Dicyclohexyl-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 519,00
25 MG
R$ 2.097,00
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 519,00
25 MG
R$ 2.097,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
316.44
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(=O)c1n[o]c(c1)C2CC2
InChI
1S/C19H28N2O2/c22-19(17-13-18(23-20-17)14-11-12-14)21(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h13-16H,1-12H2
chave InChI
NDKGACIWVAOUQH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype.
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype. CYM-5541 occupies a different chemical space in the ligand binding pocket of S1P3 than S1P does, a lower hydrophobic region around transmembrane helix TM6. CYM-5541 shows great selectivity and stability with an EC50 of between 72 and 132 nM compared to S1P1 EC50 > 10 μM, S1P2 EC50 > 50 μM, S1P4 EC50 > 50 μM, and S1P5 EC50 > 25 μM and no significant activities for a panel of 55 GPCRs, ion channels, and transporters.
Características e benefícios
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.