SML0636
SR1664
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′-[[2,3-Dimethyl-5-[[[(1S)-1-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]carbonyl]-1H-indol-1-yl]methyl]- [1,1′-Biphenyl]-2-carboxylic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C33H29N3O5/c1-20-22(3)35(19-23-8-10-25(11-9-23)28-6-4-5-7-29(28)33(38)39)31-17-14-26(18-30(20)31)32(37)34-21(2)24-12-15-27(16-13-24)36(40)41/h4-18,21H,19H2,1-3H3,(H,34,37)(H,38,39)/t21-/m0/s1
chave InChI
IIJDFXNUWZTHIM-NRFANRHFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).