SML0633
UNC0646
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(1-Cyclohexyl-4-piperidinyl)-2-[hexahydro-4-(1-methylethyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-6-methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C36H59N7O2/c1-28(2)41-19-10-20-43(24-23-41)36-38-32-27-34(45-25-11-18-40-16-8-5-9-17-40)33(44-3)26-31(32)35(39-36)37-29-14-21-42(22-15-29)30-12-6-4-7-13-30/h26-30H,4-25H2,1-3H3,(H,37,38,39)
chave InChI
OUKWLRHRXOPODD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3