Documentos Principais
SML0588
Sigma-Aldrich
CP-94,253 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride, 3- (1,2,5,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-5-propoxypyrrolo[3, 2-b] pyridine hydrochloride, 5-Propoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine hydrochloride, CP-94253 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19N3O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
330.25
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CCCOc1ccc2[nH]cc(C3=CCNCC3)c2n1
InChI
1S/C15H19N3O.2ClH/c1-2-9-19-14-4-3-13-15(18-14)12(10-17-13)11-5-7-16-8-6-11;;/h3-5,10,16-17H,2,6-9H2,1H3;2*1H
chave InChI
HGFPLQPNCZQRLO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-94,253 is a potent and selective serotonin 5-HT1B receptor agonist with approximately 25x and 40x selectivity over the closely related 5-HT1D and 5-HT1A receptors. Ki values are 89, 2, 860, 49 and 1,600 nM for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D and 5-HT2 receptors respectively. CP-94,253 was found to be anxiolytic in animal models; dose-dependently enhanced reinforcing effects of cocaine (self-administration);and reduced food intake.
CP-94,253 is a potent and selective serotonin 5-HT1B receptor agonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.