SML0585
Piclamilast
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Cyclopentyloxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-methoxy-benzamide, N-(3,5-Dichloropyrid-4-yl)-3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzamide, RP 73-401, RP 73401, RPR 73401
Selecione um tamanho
R$ 519,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 519,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cncc(c1NC(=O)c2cc(c(cc2)OC)OC3CCCC3)Cl
InChI
1S/C18H18Cl2N2O3/c1-24-15-7-6-11(8-16(15)25-12-4-2-3-5-12)18(23)22-17-13(19)9-21-10-14(17)20/h6-10,12H,2-5H2,1H3,(H,21,22,23)
chave InChI
RRRUXBQSQLKHEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.