Merck
Pular para
SML0366
Cipamfylline
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)-3,9-dihydro-1H-Purine-2,6-dione, BRL 61063
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.814,00
R$ 2.391,90
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
275.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 2.391,90
Preço de tabelaR$ 2.814,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2N(CC3CC3)C(=O)N(CC4CC4)C(=O)c2[nH]1
InChI
1S/C13H17N5O2/c14-12-15-9-10(16-12)17(5-7-1-2-7)13(20)18(11(9)19)6-8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H3,14,15,16)
InChI key
KSPYMJJKQMWWNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor that has been shown to cause a cellular redistribution of PDE4A4 into accretion foci, through an association with the ubiquitin scaffolding protein p62.
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML0422F124SML0819
Cipamfylline ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0366
Cipamfylline
Furafylline ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F124
Furafylline
Bisdionin C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0819
Bisdionin C
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)