SML0269
Nitisinone
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
chave InChI
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HPD(3242)
Aplicação
- to induce liver injury[1]
- to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase[2]
- in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice[3]
- to study its effect on bacterial pyomelanin production[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)