Documentos Principais
SML0511
Sigma-Aldrich
GNF-5
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxyethyl)-3-(6-(4-(trifluoromethoxy)phenylamino)pyrimidin-4-yl)benzamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 677,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 677,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17F3N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
418.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C20H17F3N4O3/c21-20(22,23)30-16-6-4-15(5-7-16)27-18-11-17(25-12-26-18)13-2-1-3-14(10-13)19(29)24-8-9-28/h1-7,10-12,28H,8-9H2,(H,24,29)(H,25,26,27)
chave InChI
IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
G9420SML1990SML0709
GNF-5 ≥98% (HPLC)
SML0511
GNF-5
GNF-2 ≥98% (HPLC), solid
G9420
GNF-2
GW806742X ≥98% (HPLC)
SML1990
GW806742X
GSK-J1 ≥98% (HPLC)
SML0709
GSK-J1
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Ações bioquímicas/fisiológicas
BRC-Abl inhibitor
GNF-5 is a BRC-Abl inhibitor.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Abl page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Outras notas
GNF-5 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GNF-5 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology