Documentos Principais
SML0504
Sigma-Aldrich
I-BOP
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.560,00
5 MG
R$ 14.255,00
R$ 3.560,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.560,00
5 MG
R$ 14.255,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H29IO5
Número CAS:
Peso molecular:
512.38
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 3.560,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solution
concentração
10 mg/mL in ethanol
cor
colorless to faint yellow
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist.
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)