SML0460
Methylhexanamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Dimethylamylamine hydrochloride, 1,3-Dimethylpentanamine hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane hydrochloride, 4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride, DMAA, NSC 1106
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC(C)N.[H]Cl
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
chave InChI
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.