Documentos Principais
SML0369
Sigma-Aldrich
CID-2011756
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(3-Chlorophenyl)-N-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]furan-2-carboxamide, CID 2011756
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 575,00
25 MG
R$ 2.305,00
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 575,00
25 MG
R$ 2.305,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
396.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)-c2ccc(o2)C(=O)Nc3ccc(CN4CCOCC4)cc3
InChI
1S/C22H21ClN2O3/c23-18-3-1-2-17(14-18)20-8-9-21(28-20)22(26)24-19-6-4-16(5-7-19)15-25-10-12-27-13-11-25/h1-9,14H,10-13,15H2,(H,24,26)
chave InChI
XQJWTJLJEYIUDZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor that inhibits phorbol ester-induced endogenous PKD1 activation in LNCaP prostate cancer cells.
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)