SML0327
AM630
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Iodo-2-methyl-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone, AM 630, Iodopravadoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)c2c(C)n(CCN3CCOCC3)c4cc(I)ccc24
InChI
1S/C23H25IN2O3/c1-16-22(23(27)17-3-6-19(28-2)7-4-17)20-8-5-18(24)15-21(20)26(16)10-9-25-11-13-29-14-12-25/h3-8,15H,9-14H2,1-2H3
chave InChI
JHOTYHDSLIUKCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a cannabinoid 2(CB2) inhibitor to study the analgesic effect exerted by polysaccharopeptide from Trametes versicolor (TPSP).[1]
- as a CB2 antagonist along with β-caryophyllene (BCP) to study its effects on re-epithilialization of fibroblast cells.[2]
- as a CB2 antagonist to study its interaction with 17-β-estradiol in primary human osteoblasts.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)