SML0057
Camostat mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]benzeneacetic acid 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester methanesulfonate; FOY 305; FOY-S 980; Foipan mesylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥24 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(N)=N)cc2)cc1
InChI
1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
FSEKIHNIDBATFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3