SML0042
Lazabemide hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-2-pyridinecarboxamide hydrate, Ro 19-6327 hydrate
Selecione um tamanho
R$ 605,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 605,00
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥22 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.NCCNC(=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C8H10ClN3O.H2O/c9-6-1-2-7(12-5-6)8(13)11-4-3-10;/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,13);1H2
chave InChI
JYWYNPKXSLPWGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)