SML0023
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-((2S)-2-Azetidinylmethoxy)-5-iodo-pyridine dihydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥22 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Ic1cncc(OC[C@@H]2CCN2)c1
InChI
1S/C9H11IN2O.2ClH.H2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8;;;/h3-5,8,12H,1-2,6H2;2*1H;1H2/t8-;;;/m0.../s1
chave InChI
DCVONLXGZUKNSI-CZDIJEQGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3